Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Cell Metabolic Assay Kit, with C12-resazurin
Descripción
En el kit de ensayo de células metabólicas Vybrant™, las células viables reducen la C12-resazurina no fluorescente a C12-resorufina. La señal resultante es proporcional al número de células presentes. La C12-resazurina tiene mejor retención celular que el colorante de color azul de alamarBlue™ y se puede multiplexar con indicadores de viabilidad y otros biomarcadores.
- Plataforma: Citómetro de flujo, lector de microplacas
- Método de detección: Fluorescente
- Formato: Tubos, placa de 96 pocillos
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, producción de imágenes celulares, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo metabólico celular |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Tinte |
| Tipo de colorante | Resorufina |
| Formato | Tubos, placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Vybrant |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |