Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH and G6PD Cytotoxicity Assays
Código de producto. 10666523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ensayos
1 kit
200 ensayos
Emission:
490 nm
587 nm
590 nm
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. Cantidad Emission unitSize
10666523 1 kit 587 nm cada uno
16270972 200 ensayos 490 nm paquete de 200
16815171 200 ensayos 590 nm 1 set
16280972 1000 ensayos 490 nm paquete de 1000
16616523 1000 ensayos 590 nm cada uno
5 options
Código de producto. 10666523
Marca: Invitrogen™ V23111
El kit de ensayo de citotoxicidad de LDH CyQUANT, fluorescencia, es un ensayo fluorescente que proporciona un método sencillo y fiable para determinar la citotoxicidad celular.
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
En el kit de ensayo de citotoxicidad Vybrant™, las células dañadas y moribundas liberan glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el medio circundante. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se detecta mediante un proceso enzimático que conduce a la reducción de la resazurina en resorufina roja fluorescente. Este ensayo puede detectar hasta 500 células y es más sensible que los ensayos de liberación de LDH.
Análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad, proliferación y función celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Cell-impermeant
Color Red
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Kit de ensayo de citotoxicidad (ensayo de liberación G6PD)
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 587 nm
Excitation Wavelength Range 563 nm
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos CyQUANT
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente