Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Phagocytosis Assay Kit
Descripción
- Se elimina la presencia de partículas extrañas, células de E. coli (cepa K-12) que han sido marcadas con fluoresceína de tinte fluorescente
- Además del componente liofilizado de E. coli BioParticles™, el kit contiene una solución azul de tripano (para apagar la fluorescencia de partículas que no se internalizaron), así como instrucciones paso a paso para realizar este ensayo de fagocitosis en un lector de microplacas de fluorescencia
- La metodología utilizada con este kit se ha desarrollado utilizando una línea celular de macrófago murino adherente (J774); sin embargo, al modificar las condiciones del cultivo celular, los investigadores pueden adaptar este ensayo de fagocitosis a otras líneas celulares adherentes
- Las partículas son de E. coli marcadas con fluoresceína (cepa K-12)
- El kit suministra suficientes reactivos para aproximadamente 250 pruebas utilizando placas de 96 pocillos
- La fluorescencia se mide mediante un lector de microplacas (ex/em aprox. 480/520 nm)
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de fagocitosis |
| Tipo de colorante | Colorantes clásicos |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Vybrant |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | E. coli |