Learn More
Invitrogen™ XTT (2,3-bis-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolio-5-carboxanilida)
Código de producto. 10194032
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 10194032
Marca: Invitrogen™ X6493
Sonda de viabilidad basada en Redox
El XTT se utiliza para evaluar la viabilidad celular como función del potencial redox. Las células que respiran activamente convierten el XTT hidrosoluble en un producto de formazán de color naranja hidrosoluble. A diferencia de MTT, XTT no requiere solubilización antes de la cuantificación, lo que reduce el tiempo de ensayo en muchos protocolos de ensayo de viabilidad.
  • Células compatibles: Células eucariotas
  • Plataforma: Lector de microplacas
  • Método de detección: Fluorescente
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Se ha informado que la sensibilidad del ensayo de reducción XTT es similar o superior a la del ensayo de reducción MTT
Análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células eucariotas
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto XTT
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Formato Placa de 96 pocillos
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente