Learn More
Tamiz molecular tipo 13X (10A), técnico, microesferas de 1,6-2,5 mm (malla 8-12), Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Especificaciones
Color | Beige |
pH | 10 |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Cantidad | 500 g |
CAS | 63231-69-6 |
Forma física | Sólido |
Número MDL | MFCD00131613 |
Nombre IUPAC | Molecular sieves 13X |