Learn More
Tamiz molecular tipo 4A, técnico, microesferas de 1,6-2,5 mm (malla 8-12), Fisher Chemical
67.35 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Especificaciones
Color | Beige |
pH | 11 |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Cantidad | 500 g |
Forma física | Sólido |