Learn More
Tamices moleculares 3A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
1389.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
5 kg
25 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molecular Sieves 3A |
Color | Beige a marrón |
Nombre de nota | 8 to 12 mesh |
Densidad bruta | 600g/L min. |
Agua residual | 1.5% max. |
Adsorción de agua | 20% min. (60% rel. humid.) |
Cantidad | 25 kg |
Forma física | Gránulos |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |