Learn More
Tamices moleculares 4A, malla 10-18, Thermo Scientific Chemicals
78.10€ - 458.00€
CAS | 70955-01-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H25FN2O8 |
Peso molecular (g/mol) | 440.42 |
Número MDL | MFCD00131613 |
Clave InChI | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
PubChem CID | 73906282 |
Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10542261
|
Thermo Scientific Acros
264755000 |
500 g | Frasco de vidrio |
78.10€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10013350
|
Thermo Scientific Acros
264750050 |
5 kg | Tambor de plástico |
458.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agentIdentificadores de productos químicos
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Especificaciones
Molecular sieves 4A | |
680 to 760g/L | |
> 20% (50% rH, 20°C, 24 h) | |
Gránulos | |
MFCD00131613 | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |
Beige | |
< 1.5% (550°C, 2 hrs.) | |
70955-01-0 | |
C20H25FN2O8 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico | |
73906282 |
Seguridad y manipulación
HIGROSCÓPICO
RUO – Research Use Only