Learn More
Solución de metal estándar de molibdeno 10 000 ppm, para ICP, solución de NH3 al 1 %, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Color | Incolora |
Número MDL | 3465 |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Molybdenum solution 10000 ppm
- Atención
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Molybdenum trioxide