Learn More
Molybdenum Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 0.1M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |