Learn More
Óxido de molibdeno(VI), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in the oil industry. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de molibdeno(VI) es un óxido muy prometedor y estable para aplicaciones electrocrómicas y utilizado como catalizador en la industria petrolera. También se utiliza para fabricar molibdeno metálico. Tiene un semiconductor de tipo separación de banda ancha con características electrocrómicas, termocrómicas y fotocrómicas distintivas; se ha investigado exhaustivamente para materiales inteligentes, sensores de catálisis, lubricantes, baterías de litio, células solares orgánicas y materiales de muestra.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en ácidos minerales concentrados y soluciones de hidróxido alcalino.
Notas
No reacciona con ácidos distintos de los ácidos fluorhídrico y sulfúrico concentrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1155°C (sublimation) |
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum (VI) oxide |
| Punto de fusión | 795°C |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3288 |
| Índice Merck | 14,6239 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.94 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Molybdenum(VI) oxide
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Molybdenum trioxide