Learn More
Óxido de molibdeno(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1155.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum(VI) oxide |
| Punto de fusión | 795.0°C |
| Nombre de nota | 99+% |
| Color | Verde-amarillo |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Molybdenum(VI) oxide
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.