Learn More
Ácido molíbdico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdic acid |
| Nombre de nota | For Analysis ACS |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 15,6326 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.96 |
| Porcentaje de pureza | ≥85.0% (MoO3) |
| Grado | Reactivo ACS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- ''Molybdic acid''
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.