Learn More
Ácido molíbdico, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10686982
Ácido molíbdico, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686982
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10686982
Marca: Thermo Scientific Acros 213625000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-91-4
Fórmula molecular H2MoO4
Peso molecular (g/mol) 161.96
Número MDL MFCD00036287
Clave InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)molibdeno
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdic acid
Nombre de nota p.a.
Color Blanco hasta amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 6326
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,h2so4 and fixed alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.96
Porcentaje de pureza ≥85% (MoO3)
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.1
Densidad 3.1000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468561 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number213621000,213625000
Número de loteA0459152 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog Number213621000,213625000
Número de loteA0448451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number213621000,213625000
Número de loteA0404016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number213621000,213625000
Número de loteA0389205 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number213621000,213625000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido molíbdico, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >