Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mometasona furoato
Código de producto. 15721799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 15721799
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462130010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mometasone furoate
CAS 83919-23-7
Punto de fusión 218°C to 220°C
Fórmula molecular C27H30Cl2O6
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol
Clave InChI WOFMFGQZHJDGCX-ZULDAHANSA-N
Peso molecular (g/mol) 521.43
PubChem CID 126963492
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.43
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mometasone furoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mometasone furoate