missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para adiponectina/ACRP30 de mono
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
La adiponectina/ACRP30 de mono cuantifica la adiponectina/ACRP30 de mono en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la adiponectina/ACRP30 de mono natural y recombinante.
La adiponectina es una hormona de proteína secretada exclusivamente por adipositos que regula el metabolismo de lípidos y glucosa. Se ha demostrado que la adiponectina participa en diversos procesos fisiológicos, entre ellos la homeostasis y la obesidad. La disminución de los niveles de adiponectina se asocia con individuos obesos, así como con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia (diabetes tipo 2). Se ha demostrado que en ratones la adiponectina mejora la señalización de la insulina, lo que a su vez mejora la resistencia a la insulina. Mediante la activación de la quinasa AMP y el PPAR-alfa, la adiponectina puede aumentar el transporte de ácidos grasos, la oxidación y la disipación en el músculo esquelético, lo que conduce a una reducción de los niveles de lípidos intramiocelulares y, por tanto, a una mejora de la señalización de la insulina.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | proteína de adipocito relacionada con el complemento de 30 kDa; 30 kDa; Acdc; Acrp30; Ad; adipo; proteína de adipocito relacionada con el complemento; proteína de adipocito relacionada con el complemento de 30 kDa; adipocito, incluido dominio de C1Q y colágeno; adipocito, proteína que incluye C1q y colágeno; proteína específica de adipocitos AdipoQ; adiponectina; adiponectina, incluido dominio de C1Q y colágeno; Adipoq; Proteína adiposa de la mayor transcripción de gen 1, factor adiposo específico similar al colágeno; ADIPQTL1; ADPIOQ; ADPN; APM1; APM-1; APN; GBP28; Proteína de unión a la gelatina; proteína de unión a la gelatina 28; LOC100009027 |
| Intervalo del ensayo | De 40,96 a 10 000 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 40,96 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido