Learn More
Invitrogen™ Monkey MCP-1/CCL2 ELISA Kit
Código de producto. p-7219843
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17155809
Marca: Invitrogen™ EP16RBX5
ELISA
Monkey MCP-1/CCL2 quantitates monkey MCP-1/CCL2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey MCP-1/CCL2.
Este gen es uno de varios genes de citoquinas agrupados en el brazo q del cromosoma 17. Las citoquinas son una familia de proteínas secretadas que intervienen en los procesos inmunorreguladores e inflamatorios. La proteína codificada por este gen está relacionada estructuralmente con la subfamilia CXC de citoquinas. Los miembros de esta subfamilia se caracterizan por dos cisteínas separadas por un solo aminoácido. Esta citocina muestra actividad quimiotáctica para monocitos y basófilos, pero no para neutrófilos o eosinófilos. Se ha implicado en la patogénesis de enfermedades caracterizadas por infiltrados monocíticos, como psoriasis, artritis reumatoide y aterosclerosis. Se une a los receptores de quimiocinas CCR2 y CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína ácida del líquido seminal; AI323594; quimiocina motivo C-C 2; quimiocina motivo C-C ligando 2; Ccl2; quimiocina (motivo C-C) ligando 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; proteína JE que responde al suero de forma inmediata; proteína JE que responde al suero de forma inmediata; Je; MCAF; MCP1; MCP-1; MCP1A; MCP-1 A; MGC9434; proteína quimioatrayente de monocitos 1; proteína quimioatrayente de monocitos-1; factor activador y quimiotáctico de monocitos; proteína quimiotáctica de monocitos 1; proteína quimiotáctica de monocitos 1 A; proteína secretora de monocitos JE; precursor de proteína quimioatrayente de monocitos-1; proteína JE inducible de factor de crecimiento derivado de plaquetas; RP23-350G1.3; Scya2; Sigje; citocina pequeña inducible A2; citocina pequeña inducible A2 (proteína quimiotáctica de monocitos 1, homóloga a Sig-je de ratón); subfamilia A de citocinas pequeñas inducibles (Cys-Cys), miembro 2; gen JE pequeño inducible; citocina pequeña inducible A2; SMC-CF
Intervalo del ensayo De 8 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CCL2 (MCP-1)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min