Learn More
Ftalato-d4 de mono-2-etilhexilo, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15990252
Ftalato-d4 de mono-2-etilhexilo, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15990252 Tienda Honeywell Fluka Productos
10 mg
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15990252
Marca: Honeywell Fluka R153010MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1276197-22-8
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Para utilizar con (aplicación) PLASTIFICADORES
Forma física Líquido
Grado Estándar analítico
Título del producto
Ftalato-d4 de mono-2-etilhexilo, Honeywell Fluka™ >