Learn More
Cytiva Mono Q PC, columnas preempaquetadas con MonoBeads™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
Material:
PEEK
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Presión máxima:
40bar
50bar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
- Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
- Compatible with high-performance LC systems
- Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
- Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
- PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
- Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
- Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico |
| Tipo de producto | PC Mono Q ion exchange column |
| Volumen del lecho | 0.1mL |
| Diámetro interior (imperial) | 0,06 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1.6mm |
| Cantidad | Each |
| Altura (imperial) | 1,96 in |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Caudal | De 0,01 a 0,4 ml/min |
| Material | Vidrio |
| Mostrar más |