Learn More
Montmorillonita K10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449019
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. 15449019
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15160.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para el soporte de catalizadores, preparación de compuestos de nanopapel y arcilla de estructura similar al nácar, conversión de azúcares de triosa con alcoholes a lactatos de alquilo y desprotección de dimetilhidrazonas de cetonas.
Solubilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montmorillonite K10
CAS 1318-93-0
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Al2H2O12Si4
Número MDL MFCD00132796
Índice Merck 14,6260
Sinónimo montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.307
PubChem CID 71586775