Learn More
Tampón de acetato de sodio MOPS-EDTA (MESA), Thermo Scientific™
Código de producto. 15412999
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15412999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60184.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00131625