Learn More
MOPS (finos cristales blancos/biología molecular), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10234673
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Agente tamponador de uso habitual
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 6,5 a 7,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido sulfónico de 3-(4-morfolino)propano
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-morfolino)-ácido sulfónico de propano (MOPS)
Punto de fusión 277 °C
Color Blanco
Información de descomposición >277 °C
pH De 2.5 a 4.0
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
ADNasa Sin ADNasa
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97 %
Identificación Supera pruebas
Fórmula lineal CH2CH2OCH2CH2N(CH2)3SO3H
Envase Frasco de vidrio
Proteasa Sin proteasa
Índice Merck 15, 6352
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza ≥97 %
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MOPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.