Learn More
MOPS (Finos cristales blancos/Biología molecular), Fisher BioReagents
61.90 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Descripción
Agente tamponador de uso habitual
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 6,5 a 7,9.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(N-morfolino)-ácido sulfónico de propano (MOPS) |
Punto de fusión | 277 °C |
Punto de ebullición | 277°C |
Color | Blanco |
Información de descomposición | >277 °C |
pH | De 2.5 a 4.0 |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
ADNasa | Sin ADNasa |
Formulación | Ácido sulfónico de 3-(4-morfolino)propano |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- MOPS
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.