Learn More
MOPS, JustPURE™, polvo blanco, Fisher BioReagents
Código de producto. 10670291
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Absorbancia 0.015 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material MOPS
CAS 1132-61-2
Punto de fusión 277°C
Color Blanco
Información de descomposición >277°C
pH 2.5 to 4.0
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Pérdida por secado 1% max.
Fórmula molecular C7H15NO4S
Número MDL MFCD00006183
Envase Frasco de polietileno
Índice Merck 15, 6352
Sinónimo 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-(3-sulfonatopropil)morfolin-4-io
Peso molecular (g/mol) 209.26
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado JustPURE™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MOPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.