Learn More
Clorhidrato de morfolino(4-piperidinil)metanona, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Morpholino(4-piperidinyl)methanone hydrochloride |
% mín. CAS | 90.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | morfolin-4-il(piperidin-4-il)metanona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.73 |
Porcentaje de pureza | 90% |