Learn More
Mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química. El mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™ es un bol de laboratorio de molienda ideal para la preparación de compuestos, la mezcla y la molienda de polvos. Para su uso con la maja Pyrex™ que se vende por separado.
Marca: Pyrex 718242
58.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.42750kg
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Para su uso con morteros Pyrex™ (se venden por separado)
- Ideal para la preparación de compuestos, mezclado y molido de polvos
Especificaciones
120mL | |
Mortero | |
Maja Pyrex™ | |
75mm |
100mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Ideal para la preparación de compuestos, mezclado y molido de polvo |