Learn More
Motic™ Solución de cámara USB digital Moticam S20
Los modelos Moticam S para microscopios trinoculares están diseñados con tecnología de sensor retroiluminada para una transferencia de datos rápida. Conéctelo al microscopio trinocular y al ordenador para empezar a digitalizar las muestras mediante el software de adquisición de imágenes incluido.
Marca: Motic™ 1100600101401
Descripción
Las cámaras Motic™ sCMOS están desarrolladas en su totalidad con ingeniería alemana, con calidad de fabricación, precisión técnica y diseño ligero. La lectura acelerada de datos (obturación continua) también permite trabajar en fenómenos de movimiento rápido. Puede descargar actualizaciones de software gratuitas durante toda la vida útil de su cámara.
Al conectar su Moticam a su ordenador, podrá trabajar con nuestro conocido software, Motic™ Images Plus 3.0, que se incluye en el paquete. Vea, capture, edite, mida, haga informes... disfrute de todas sus características estándar y nuevas que se incluyen en una nueva interfaz fácil de usar.
- Captura de imágenes fijas y vídeos, mediciones y ajustes de imágenes en directo
- Balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales
- Cámara digital con montaje en C conectable
- Diferentes resoluciones en directo disponibles
- Salida USB 3.1 acoplable
- Software (Motic™ Images Plus 3.0) incluido para Windows, OSX y Linux
- Portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic™
- Procesador dualcore de 2 GHz
- Memoria RAM de 2 GB, memoria de vídeo mínima de 512 MB
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux o superior | |
Activo | |
Impresión de imágenes de alta resolución | |
Trinocular | |
No hay memoria interna | |
5472 x 3648 px, 2736 x 1824 px | |
MP 20 | |
No estéril | |
2 años |
Directiva EMC 2014/30/UE | |
USB 3,1 | |
15,9 mm | |
Microscopio trinocular, adaptador de montaje en C | |
Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 | |
De -10 °C a +60 °C | |
Adaptador de montaje en C | |
sCMOS de 2,54 cm (1 pulg) | |
5 V | |
18 fps |