Learn More
uvex Zapatos de seguridad perforados Motion S1 SRC
Código de producto. 15338312 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
40
41
43
44
Color:
Negro, Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15338312
Marca: uvex 6989840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatos de seguridad extremadamente ligeros con un diseño deportivo fabricados con materiales sintéticos, lo que los convierte en adecuados para aquellos que son alérgicos al cromo.Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC).
  • Zapatos de seguridad S1 ligeros con tecnología de gestión del clima Climazone
  • Fabricados con materiales sintéticos, lo que los hace aptos para aquellos que son alérgicos al cromo
  • Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011, marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Suela de PU ligera y de limpieza automática con óptima resistencia a la abrasión, absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Puntera de acero y una protección estabilizadora antigiro en el talón para prevenir las torceduras de tobillo
  • Las suelas no contienen siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Plantilla de espuma antiestática Uvex 3D Hydroflex™ para una óptima absorción de impactos alrededor del talón y en la parte delantera
  • Los cordones elásticos permiten un ajuste individual rápido
  • Adecuados para su uso con ajustes ortopédicos y plantillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Plata
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 40
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Acero
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Para hombre
Resistente a Aceite, gasolina
Modelo Movimiento S1 SRC
Estilo de tobillo Trainers
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Tipo de producto ESD Safety Shoe