Learn More
Laboratories Sales™ Viales de inyección cilíndricos
Código de producto. 12539787
50 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico) 43 mm
Intervalo de volumen de llenado 50 ml
Material De cristal
Altura (métrico) 73 mm
Diámetro (métrico) 43 mm
Título del producto
Laboratories Sales™ Viales de inyección cilíndricos >