Learn More
CD144 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: 55-7H1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
335.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD144 |
---|---|
Clon | 55-7H1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Violet 421 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15804459
|
BD Biosciences
565671 |
25 Tests |
335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15894449
|
BD Biosciences
565670 |
100 Tests |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The 55-7H1 antibody monoclonal antibody specifically binds to a calcium-independent epitope on Cadherin-5, a member of the cadherin family of calcium-dependent adhesion molecules. Cadherin-5 is also known as CD144 or VE-Cadherin. CD144 is expressed on endothelial cells in vivo and in vitro. It may play a role in the organization of lateral endothelial junctions and in the control of permeability properties of vascular endothelium.
The antibody was conjugated to BD Horizon BV421 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 407-nm and Em Max at 421-nm, BD Horizon BV421 can be excited by the violet laser and detected in the standard Pacific Blue™ filter set (eg, 450/50-nm filter). BD Horizon BV421 conjugates are very bright, often exhibiting a 10 fold improvement in brightness compared to Pacific Blue conjugates.
Especificaciones
CD144 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 421 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
55-7H1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
VE-cadherin; Cadherin-5; CDH5; Vascular endothelial cadherin |
For Research Use Only.