Learn More
Fc gamma RI/CD64 Mouse anti-Human, Clone: 10.1, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Marca:  R&D Systems MAB1257-500
Encompass
Código de producto. 15793954
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified monocytes. The IgG fraction of the tissue culture supernatant was purified by Protein G affinity chromatography.
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Fc gamma RI/CD64 Mouse anti-Human, Clone: 10.1, R&D Systems™