missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GST, Mouse, Clone: 3D4, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against GST.
Marca: Abnova MAB1996.500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
GST | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
ELISA (1:20000-1:100000) Western Blot (1:1000-1:10000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Mouse | |
500 μg | |
Primary | |
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG1 κ |
ELISA, Western Blot | |
3D4 | |
Mouse monoclonal antibody raised against GST. | |
In 20mM potassium phosphate buffer, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide) | |
Glutathione-S-Transferase (GST) from Schistosoma japonicum. | |
RUO | |
S. japonicum | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur