Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA CCL3 de ratón
KE10023 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para CCL3 de ratón se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de CCL3 de ratón endógena.
Marca: Proteintech™ KE10023-96T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El ensayo reconoce la CCL3 de ratón. Un anticuerpo específico para CCL3 de ratón se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína CCL3 de ratón en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para el CCL3 del ratón para detectar la proteína CCL3 de ratón capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- El ligando 3 (CCL3) de quimiocinas (motivo C-C), también conocido como MIP-1 alfa, pertenece a la familia de las quimiocinas. El CCL3 se ha encontrado en el sistema nervioso central y sus receptores de cognados, CCR1 y CCR5, han sido expresados por astrocitos, microglia y neuronas. El CCL3 y sus receptores, CCR1 y CCR5, también contribuyen al desarrollo de la enfermedad ósea en el mieloma múltiple mediante el apoyo al crecimiento del tumor y la regulación de la diferenciación de osteoclastos.
- El CCL3 también está asociado con la regulación del crecimiento celular, la angiogénesis y la metástasis de diferentes tumores como el melanoma, el carcinoma de células renales y el cáncer colorrectal.
- Además, el CCL3 mejora la migración celular y la metástasis mediante la expresión de matriz de la metaloproteinasa-2, (MMO)-2 de regulación al alza en células de condrosarcoma.
Especificaciones
NP_035467 | |
0,03 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Ratón | |
Ratón | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 1,95 a 125 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
20302 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P10855 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 96TEST Mouse CCL3 ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine