Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Código de producto. 10890041
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10890041
Marca: Gibco™ MSCP10
Hepatocitos criopreservados plaqueables de ratón macho (CD-1)
Estos hepatocitos criopreservados plaqueables de ratón macho(CD-1) se han caracterizado para actividades enzimáticas de metabolización de fármacos en fase I y fase II.
Células por vial: Entre cuatro y ocho millones
Consiga los resultados que necesita con los hepatocitos GIBCO™
Los hepatocitos de alta calidad y alta viabilidad, con niveles de expresión enzimática in vivo y morfología celular adecuada aumentan la capacidad de dibujar correlaciones in vitroin vivo y de tomar decisiones sólidas con respecto al destino de un compuesto. Los técnicos experimentados y las técnicas de aislamiento patentadas junto con las estrictas especificaciones de liberación garantizan la recepción de hepatocitos criopreservados de la mejor calidad.
Cada lote se prueba para:
  • Actividades enzimáticas de fase I y II
  • Morfología apropiada
  • Viabilidad generalmente > 75 %
  • Eficacia de los accesorios
  • Formación e integridad de monocapas
    Solo para uso en investigación. No está indicado para uso terapéutico o diagnóstico humano o animal.
    Enlaces relacionados:
    Obtenga más información sobre nuestros hepatocitos criopreservados
    Obtenga más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos ,
    Nota:
    Estos productos requieren envío en recipientes Dewar de vapor LN2, por lo tanto, pueden aplicarse cargos adicionales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenado en un recipiente Dewar de crioalmacenamiento o en un congelador a - 135 °C.
    Tipo de célula Célula de hepatocitos
    Formulario Crioconservado
    Sexo Hombre
    Especie Ratón
    Fuente de dadores Agrupadas
    N.° de celdas 4-8 x 10^6
    Línea de productos Gibco
    Tipo de producto Hepatocitos
    Cantidad 1 vial