Learn More
Proteintech™ Mouse Chemerin ELISA Kit
The mouse Chemerin ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous mouse Chemerin.
Marca: Proteintech™ KE10074-96T
Descripción
This kit contains a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Antibody specific for mouse Chemerin has been pre-coated onto the microwells
- Mouse Chemerin protein in samples is captured by the coated antibody after incubation
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse Chemerin is added to detect the captured mouse Chemerin protein
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
Especificaciones
De 15,6 a 1000 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich | |
Plasma, Sobrenadante de cultivo celular, suero | |
1 Kit |
1,9 pg/mL | |
Placa de 96 pocillos | |
Ratón |
Seguridad y manipulación
- 96TEST Mouse Chemerin ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine