Learn More
Gibco™ Mouse FGF-21 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
82.00€ - 3035.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q9JJN1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 56636 |
Peso molecular | 20.1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17884503
|
Gibco™
450-56-100UG |
100 μg |
610.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17834123
|
Gibco™
450-56-1MG |
1 mg |
3035.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17823853
|
Gibco™
450-56-250UG |
250 μg |
1064.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17884263
|
Gibco™
450-56-25UG |
25 μg |
199.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17804633
|
Gibco™
450-56-500UG |
500 μg |
1818.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17854633
|
Gibco™
450-56-5UG |
5 μg |
82.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities and are involved in a variety of biological processes including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. The function of this growth factor has not yet been determined.Especificaciones
Q9JJN1 | |
protein with no preservative | |
20.1 | |
E. coli | |
RUO | |
FGF; FGF21; FGF-21; FGFL; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 21; PRO10196; UNQ3115/PRO10196 | |
Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
56636 | |
Mouse FGF-21 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF21 | |
Unconjugated | |
MAYPIPDSSP LLQFGGQVRQ RYLYTDDDQD TEAHLEIRED GTVVGAAHRS PESLLELKAL KPGVIQILGV KASRFLCQQP DGALYGSPHF DPEACSFREL LLEDGYNVYQ SEAHGLPLRL PQKDSPNQDA TSWGPVRFLP MPGLLHEPQD QAGFLPPEPP DVGSSDPLSM VEPLQGRSPS YAS | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |