Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-15 de ratón
KE10028 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para IL15 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la IL15 endógena.
Marca: Proteintech™ KE10028-96T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El ensayo reconoce IL15 del ratón. Un anticuerpo específico para IL15 se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína IL15 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para IL15 para detectar la proteína IL15 capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- La interleucina 15 (IL15) es una citoquina importante para el desarrollo, la maduración y la función de muchas células del sistema inmunitario, incluidas los linfocitos T NK, NKT, gammadeltaT y CD8(+).
- Su expresión afecta a la homeostasis y a la función de las células B a través de IFNG derivados de células NK. El IL-15 une un complejo de receptores triméricos IL-15 (IL-15R) formado por una cadena de receptores específica (IL-15Rα) combinada con las cadenas β y γ de la IL-2R, que actúan como componentes de transducción de señales.
- Los ratones transgénicos que sobreexpresan IL15 muestran un aumento en el número de linfocitos T CD8+ de memoria en estado ingenuo y una mayor protección contra infecciones bacterianas. Los ratones que carecen de IL15 presentan una protección deficiente contra una cepa de Mycobacterium atenuada
Especificaciones
NP_032383 | |
50,2 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Ratón | |
Ratón | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 250 a 8000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
16168 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P48346 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 96TEST Mouse IL-15 ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine