Learn More
Mouse IL-36 alpha/IL-1F6 Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
218.00€ - 530.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-36 alpha/IL-1F6 |
---|---|
Clon | 275302 |
Dilución | ELISA |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18711717
|
R&D Systems
MAB22972-SP |
25 μg |
218.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18740047
|
R&D Systems
MAB22972-100 |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IL-36 alpha/IL-1F6 Monoclonal antibody specifically detects IL-36 alpha/IL-1F6 in Mouse samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
IL-36 alpha/IL-1F6 | |
ELISA | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
FIL1, FIL1 epsilon, FIL1(EPSILON), FIL1E, IL-1 epsilon, IL1(EPSILON), IL1E, IL-1E, IL1F6, IL-1F6, IL-1F6 (FIL-1-epsilon), IL36 alpha, IL36A, interleukin 1 family, member 6 (epsilon), interleukin 1, epsilon, Interleukin 36, Alpha, Interleukin-1 epsilon, interleukin-1 family member 6, Interleukin-36 Alpha | |
E. coli-derived recombiMouset mouse IL-36 alpha/IL-1F6, Met1-His160, Accession # Q9JLA2 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
275302 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rat | |
Mouse | |
Q9JLA2 | |
27179 | |
IgG2a | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mouse IL-36 alpha/IL-1F6 Antibody, R&D Systems™