missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse IL-7R alpha/CD127 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB47742A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
IL-7R alpha/CD127 | |
Monoclonal | |
APC | |
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
IL7R | |
Recombinant mouse IL-7 R alpha/CD127 | |
100 Tests | |
Primary | |
Detects mouse IL-7 R alpha/CD127 in flow cytometry. | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
IgG2a |
Flow Cytometry | |
A7R34 | |
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
CD127, CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 R alpha, IL-7 receptor subunit alpha, IL7R, IL7R alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha | |
Rat | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
3575 | |
Mouse | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Mouse IL-7R alpha/CD127 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 Tests; APC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido