missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse Leptin R ELISA Kit

Código de producto. 17135649
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17135649

Marca: Invitrogen™ EM48RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Mouse Leptin R quantitates mouse Leptin R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Leptin R.

El receptor de leptina (OB-R) es un miembro de la superfamilia de receptores de citoquinas que desempeña una función importante en la homeostasis de peso corporal de mamíferos y el equilibrio energético. La activación inducida por ligandos del OB-R por la hormona secretada por tejido adiposo, la leptina, parece activar eventos de señalización posteriores a través del transductor de señal/quinasa Janus (JAK) y el activador de la vía de transcripción (STAT). La leptina puede homodimerizar dominios extracelulares de OB-R mientras que los eventos de señalización posteriores se inician en la homodimerización de dominios intracelulares de OB-R. Se han notificado varias isoformas del OB-R que difieren en longitud y capacidad de señalización. Las transcripciones de ARN que codifican la forma larga de OB-R se han encontrado en el plexo coroideo y en el hipotálamo, que se ha propuesto como centro de control para la saciedad y el gasto energético. Se ha demostrado que las mutaciones en los genes OB-R (db) o leptina (ob) de ratón provocan la aparición temprana de la obesidad. Las anomalías metabólicas atribuibles a estos genotipos incluyen la hipercorticoidemia, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, la actividad alterada del SNC, la reducción de la tasa metabólica del tejido adiposo marrón y un gran aumento del tejido adiposo blanco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso B219; antígeno CD CD295; CD295; antígeno CD295; db; diabetes; Fa; HuB219; HuB219.2; LEPR; LEP-R; Leprb; LEPRD; LEPROT; Receptor de leptina; Receptor de leptina (graso); proteína relacionada con genes del receptor de leptina; Modb1; receptor OB; tipo obeso; obl; Obr; OB-R; OB-RGRP
Intervalo del ensayo De 32 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 32 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P48356
Símbolo de gen Lepr
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Receptor de leptina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado