Learn More
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Marca: R&D Systems LXSAMSM-28
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
28 Plex | |
Mouse | |
Multiplex Cytokine Assay Kits | |
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay > 28 Plex
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido