Learn More
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
Código de producto. 18742094
Click to view available options
Cantidad:
1 plex
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
46 plex
47 plex
48 plex
49 plex
5 plex
50 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 18742094
Marca: R&D Systems LXSAMSM15
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 15 plex
Especie Mouse
Objetivo de unión Multiplex Cytokine Assay Kits
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.