missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Osteocalcin ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | De 78,13 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 46.88 pg/mL |
| Tipo de producto | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo de muestra | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Especificidad | This kit recognizes Mouse OC/BGP in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse OC/BGP and analogues was observed. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 632 |
| Símbolo de gen | BGLAP |
| Cantidad | 1 Kit |
| Disciplina de investigación | Extracellular Matrix, Stem Cell Markers |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido