Learn More
Cloretoxifos, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15969671 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. 15969671
Marca: Honeywell Fluka R106425MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 54593-83-8
Temperatura de inflamación 128°C
Forma física Líquido
Punto de ebullición 80°C
Industry Type ACARICIDAS E INSECTICIDAS
Cantidad 25 mg
Grado Estándar analítico