Learn More
Welch™ Bomba de vacío MP 301 Z
Utilice esta bomba de vacío seco estándar para tareas generales de bombeo de vacío. Las bombas de vacío Welch™ MP 301 Z son ideales para aplicaciones de filtración en vacío, desecación y cultivo celular.
Marca: Welch™ 4000282-08
Detalles adicionales : Peso : 13.20000kg
Descripción
- Bomba de vacío seco estándar.
- Presión máxima: 8 bar.
Especificaciones
265 mm | |
11,2 kg | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
8 mbar |
MP 301 Z | |
38/41 l/min | |
169 mm | |
Bomba de vacío | |
230 V |