Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in. Ceramic Spheres
Código de producto. 10548285 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 Paq.
500 Paq.
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
10548285 Paquete de 100 paquete de 100
15582384 Paquete de 50 paquete de 50
11432400 1000 Paq. paquete de 1000
11412400 500 Paq. paquete de 500
4 options
Código de producto. 10548285
Marca: MP Biomedicals™ 116540424
Use to break hard/brittle samples. Specialty applications for the 1/4 in. Ceramic Spheres include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
  • Esferas de trituración cerámicas recubiertas de óxido de circonio
  • Químicamente inertes
  • Componente de los tubos de la matriz de lisado A y M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Zirconium oxide coated ceramic
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores
Para utilizar con (aplicación) Para romper muestras duras/frágiles
Tipo de producto Bulk Matrix
Cantidad Paquete de 100
Volumen de muestra Unlimited
Sinónimo Satélite de banda de óxido de circonio para trituración de 1/4 pulg.
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.