Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in. Ceramic Spheres
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 Paq.
500 Paq.
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Esferas de trituración cerámicas recubiertas de óxido de circonio
- Químicamente inertes
- Componente de los tubos de la matriz de lisado A y M.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Zirconium oxide coated ceramic |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores |
| Para utilizar con (aplicación) | Para romper muestras duras/frágiles |
| Tipo de producto | Bulk Matrix |
| Cantidad | 1000 Paq. |
| Volumen de muestra | Unlimited |
| Sinónimo | Satélite de banda de óxido de circonio para trituración de 1/4 pulg. |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.