Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in. Ceramic Spheres
Código de producto. 15582384 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 Paq.
500 Paq.
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 15582384
Marca: MP Biomedicals™ 116540034
Edge
Use to break hard/brittle samples. Specialty applications for the 1/4 in. Ceramic Spheres include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
  • Esferas de trituración cerámicas recubiertas de óxido de circonio
  • Químicamente inertes
  • Componente de los tubos de la matriz de lisado A y M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Zirconium oxide coated ceramic
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores
Para utilizar con (aplicación) Para romper muestras duras/frágiles
Tipo de producto Bulk Matrix
Cantidad Paquete de 50
Volumen de muestra Unlimited
Sinónimo Satélite de banda de óxido de circonio para trituración de 1/4 pulg.
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.