Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de minerales AIN-76, polvo
Con talco
94.76€
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes 500 g de fosfato de calcio dibásico, 74 g de cloruro sódico, 220 g de citrato de potasio monohidrato, 52 g de sulfato de potasio, 24 g de óxido de magnesio, 3,5 g de carbonato de manganeso, 6 g de citrato férrico, 1,6 g de carbonato de cinc, 0,3 g de carbonato de cobre, 0,01 g de yodato de potasio, 0,01 g de selenito de sodio, 0,55 g de sulfato de cromo potásico, 118 g de sacarosa en polvo fino
Formato Polvo
Especie Rata, ratón
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11452771
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
0290545502
2 kg
94.76€
2 Kg
Descripción
Descripción
Composición (ingredientes, cantidad): 
  • Hidrocloruro de tiamina, 0,6 g 
  • Riboflavina, 0,6 g 
  • Hidrocloruro de piridoxina, 0,7 g
  • Ácido nicotínico, 3,0 g 
  • Pantotenato de D-calcio, 1,6 g 
  • Ácido fólico, 0,2 g 
  • D-biotina, 0,02 g 
  • Cianocobalamina (vitamina B12), 0,001 g 
  • Premezcla de palmitato de retinilo (vitamina A) (250 000 UI/gm), 1,6 g 
  • Acetato DL-alfa-tocoferol (250 IU/g), 20,0 g 
  • Colecalciferol (vitamina D3, 400 000 UI/gm), 0,25 g 
  • Menaquinona (vitamina K2), 0,005g 
  • Sacarosa, en polvo fino, 972,9g
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Polvo
De 15 °C a 30 °C
500 g de fosfato de calcio dibásico, 74 g de cloruro sódico, 220 g de citrato de potasio monohidrato, 52 g de sulfato de potasio, 24 g de óxido de magnesio, 3,5 g de carbonato de manganeso, 6 g de citrato férrico, 1,6 g de carbonato de cinc, 0,3 g de carbonato de cobre, 0,01 g de yodato de potasio, 0,01 g de selenito de sodio, 0,55 g de sulfato de cromo potásico, 118 g de sacarosa en polvo fino
Rata, ratón