Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de minerales AIN-93G
Con talco
88.72€ - 1965.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dieta animal |
---|---|
Componentes | Carbonato de calcio al 35,7 %, fosfato monopotásico al 19,6 %, citrato de potasio monohidrato al 7,078 %, cloruro sódico al 7,4 %, sulfato de potasio al 4,66 %, óxido de magnesio al 2,4 %, citrato férrico al 0,606 %, carbonato de cinc al 0,165 %, carbonato de manganeso al 0,063 %, carbonato de cobre al 0,03 %, yodato de potasio al 0,001 %, selenato de sodio, anhidro al 0,00103 %, molibdato de amonio (4H2O) al 0,000795 %, metasilicato sódico (9H2O) al 0,145 %, sulfato de potasio de cromo (12H2O) al 0,0275 %, cloruro de litio al 0,00174 %, ácido bórico al 0,008145 %, fluoruro sódico al 0,00635 %, carbonato de níquel al 0,00318 %, vanadato amónico al 0,00066 %, azúcar en polvo al 22,1 % |
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento, embarazo y fases lactacionales de roedores |
Especie | Roedor |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11471442
|
MP Biomedicals™
0296040002 |
2 kg |
88.72€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11491442
|
MP Biomedicals™
0296040050 |
50 kg |
1965.00€
50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11481442
|
MP Biomedicals™
0296040010 |
10 kg |
397.50€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para crecimiento, embarazo y fases lactacionales de roedores
Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
Roedor |
Carbonato de calcio al 35,7 %, fosfato monopotásico al 19,6 %, citrato de potasio monohidrato al 7,078 %, cloruro sódico al 7,4 %, sulfato de potasio al 4,66 %, óxido de magnesio al 2,4 %, citrato férrico al 0,606 %, carbonato de cinc al 0,165 %, carbonato de manganeso al 0,063 %, carbonato de cobre al 0,03 %, yodato de potasio al 0,001 %, selenato de sodio, anhidro al 0,00103 %, molibdato de amonio (4H2O) al 0,000795 %, metasilicato sódico (9H2O) al 0,145 %, sulfato de potasio de cromo (12H2O) al 0,0275 %, cloruro de litio al 0,00174 %, ácido bórico al 0,008145 %, fluoruro sódico al 0,00635 %, carbonato de níquel al 0,00318 %, vanadato amónico al 0,00066 %, azúcar en polvo al 22,1 % | |
Crecimiento, embarazo y fases lactacionales de roedores | |
De 15 a 30 °C |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.